Få mere at vide
Falcon™ 50 mL koniske centrifugerør med høj klarhed
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-193321 Shop alle Corning produkter
Emballage:
Stativ
Taske
Maks. RCF:
16.000 x g
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. 10788561
Brand: Falcon™ 352070
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Blue 33mm polyethylene flat-top screw caps (threaded to fit Corning Falcon tubes only).
Testet til at modstå centrifugering af 16.000 RCF i en fuldt understøttet rotor med stuetemperaturvand. Falcon 50mL koniske centrifugerør er ideelle til cellecentrifugering; pelletering; adskillelse ved tæthedsgradienter.
Velegnet til molekylærbiologiske anvendelser, herunder koncentrering af bakterier til DNA-isolering, oprensning og udfældning af nukleinsyrer; prøveopbevaring (omgivelsestemperatur til -80 C); °og centrifugering af bundfald.
  • Hydrofob, biologisk inert overflade for god celle- eller proteingenvinding
  • Mørkeblå gradueringer i intervaller på 5 ml
  • Hvidt skriveområde modstår opløsningsmidler
  • Bestrålet for sterilitet
Klaret polypropylen
  • Modstandsdygtig over for alkoholer og milde organiske opløsningsmidler (anbefales ikke til ekstraktionsprocedurer)
  • Gennemsigtig væg for nem visning
  • Stabil fra -80 °C til +121 °C (-112 °F til +250 °F)
  • Modstå centrifugalkræfter til 16.000 xg RCF
Ordreinfo
Fås i poser eller genanvendelige polystyrenstativer á 25, etuier á 500.
Overholdelse
Fremstillet under ISO 9001: 2000 standard og FDA Quality System Regulation i kapitel 1, afsnit 21, afsnit 820 i CFR.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 9001:2000, FDA, CFR
Lukningsfarve Blå
Diameter (engelsk) Udvendig 1,2 tommer
Farve Klar
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Materiale Polypropylen
Til brug med Til DNA-isolering, oprensning og udfældning af nukleinsyrer, cellecentrifugeringsapplikationer
nr. pr. sag 500
Emballage Taske
Sterilitet Steril
Form Konisk
Længde (metrisk) 115 mm
Kapacitet (engelsk) 1,69 oz.
Bund form Konisk
Skriveområde Hvid Markeringsplet
Diameter (metrisk) 30 mm
Produkttype Centrifugerør
Maks. RCF 16.000 x g