Få mere at vide
Falcon™ 384-brønd, cellekulturbehandlet, fladbundet mikroplade
Artikelnummer. 10691542 Shop alle Corning produkter
Farve:
Hvid
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. 10691542
Brand: Falcon™ 353988
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Farve:Hvid; Sterilitet:Steril; Låg:Med låg
  • Ideel til brug i højkapacitetssystemer
  • Falcon 384-brønds mikroplader er kompatible med automatiseringssystemer og opfylder standard ANSI/SBS fodaftryksdimensioner for mikroplader
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Format Standard
    Låg Med låg
    Indhold og opbevaring Stuetemperatur
    Kulturområde 10 mm 2
    Array 16 x 24
    Indbindingstype TC-behandlet
    Farve Hvid
    Til brug med (udstyr) Automationssystemer
    Materiale Polystyren
    Antal Wells 384
    Volumen (metrisk) Virker 15 til 110μ L
    Sterilitet Steril
    Overfladebehandling Celledyrkning
    Well Shape Flad bund (F-brønd)
    nr. pr. sag 50/Cs.
    nr. pr. pakke 5/Pk.
    Mængde 50/Cs.
    Vel Farve Hvid