Få mere at vide
Falcon™ 24-Multiwell FluoroBlok™ Cellekulturindsatssystemer
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10022541 Shop alle Corning produkter
Porestørrelse:
3 μm
8μ m
Mængde:
1/Pk.
5/pakke
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. 10022541
Brand: Falcon™ 351156
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indsaml data uden pladevask, celleskrabning og optælling; kortlægge cellemigration eller biotilgængelighed i realtid uden at demontere eller ødelægge indsatsen
De Corning FluoroBlok Indlægssystem er lavet med en unik lystæt PET membran, der effektivt blokerer for transmissionen af lys fra 400-700 nm. Fluorescens fra mærkede celler eller forbindelser, der er til stede i det øverste kammer af indsatssystemet, blokeres for påvisning i bundkammeret af den mellemliggende farvede membran. Når fluorescensmærkede celler eller forbindelser passerer gennem membranen, er de ikke længere afskærmet fra lyskilden og detekteres let med en bundaflæsende fluorescenspladelæser. Det brede blokeringsområde af Corning FluoroBlok membran giver fleksibilitet til at vælge en række fluoroforer til kemotaksi, cellemigration, tumorcelle- eller bakteriel invasion, leukocyt-ekstravasation, cellesignalering, toksicitet og permeabilitetsundersøgelser til oral biotilgængelighed og absorptionsanalyser (f.eks. Caco-2-celler).
  • Spar tid og arbejde ved at bruge automatiseret fluorescensdetektion
  • Eliminer celleindsættelsesmanipulation —få hurtig dataindsamling uden behov for pladevask eller manuel celleskrabning og optælling. Kort migration af celler og molekyler i realtid uden at demontere eller ødelægge indsatsen
  • Øg prøvegennemstrømning —automatiser mange almindeligt anvendte membranbaserede celleassays og øg effektiviteten, produktiviteten og gennemløbet af disse assays i lægemiddelopdagelsesprocessen
  • Håndtag 24 indsatser samtidigt, —alle 24 brønde er en del af en enkelt enhed, der er kompatibel med Falcon 24 brønds plader og fødebakke
  • Hver indsats har en generøs, automatiseringskompatibel prøveudtagningsport. Når det bruges med Falcon 24-brøndsplader, kan brugere prøve over og under membranen med standard 200μ L eller 1000μ L pipettespidser eller automatiserede væskehåndteringsspidser.
Ordreinfo
Fås i 3μ og μ8 m porestørrelser. Et stykke 24-Multibrønds indsatssystem (indsatsplade, 24-brønds plade eller enkeltbrønds feederbakke og låg) eller individuelle cellekulturindsatser med 24 brønde.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukning inkluderet Ja
Kulturområde 0,3 cm 2
Materiale PET
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Celledyrkning
Type Multi-brønds indsatssystem
Nå tælle 24
Til brug med (udstyr) Fluorescenspladelæser eller omvendt fluorescensmikroskop
nr. pr. sag 5/Cs.
nr. pr. pakke 5/Pk.
Porestørrelse 3 μm
Mængde 5/pakke
Understøttende membran PET