Description
96 kvadratisk brønd, fladbundet mikroplade
Virgin polystyren i krystalkvalitet Steriliseret ved gammabestråling Ikke-pyrogen
Specifications
Specifications
| Format | Standard |
| Låg | Med låg |
| Kulturområde | 0,08 cm 2 |
| Array | 8 x 12 |
| Til brug med (udstyr) | FluoroBlok™ 96 Nå Multiwell HTS indsatssystem |
| Materiale | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Steril |
| Overfladebehandling | Ubehandlet |
| Well Shape | Flad bund (F-brønd) |
| Show More |