Få mere at vide
Falcon™ 15 mL koniske centrifugerør
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11507411 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Polypropylen; 15 ml; Gratis tom stativ m/ kuffert
Artikelnummer.
11507411 Polypropylen; 15 ml; Gratis tom stativ m/ kuffert
1 options
Artikelnummer. 11507411 Leverandør Falcon™ Leverandørnr. 352196
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Testet til at modstå centrifugering af 12.000 RCF (polypropylen) eller 1.800 RCF (polystyren) i en fuldt understøttet rotor med stuetemperaturvand. Falcon™ 15 mL koniske centrifugerør er ideelle til cellecentrifugering; pelletering; adskillelse ved tæthedsgradienter.
  • Opfyld kravene til bioanalytisk kvalitet og giv uovertruffen ydeevne i kritiske forskningsapplikationer
  • Unikt dobbeltgevind hættedesign, der reducerer krydsgevind og lækage
  • Letlæselige eksamener
  • Overensstemmende biologiske og fysiske egenskaber
  • Ideel til langvarig kryogen opbevaring af prøver ved -80 °C (polypropylenrør)
Det mest pålidelige rør i laboratoriet
Falcon koniske rør er letanvendelige værktøjer af høj kvalitet til at beskytte dine dyrebare prøver. State-of-the-art design og fremstilling skaber rør, der er konstrueret til at give høj styrke, bred temperaturstabilitet og til at præstere i dine kritiske applikationer. De vil beskytte dine værdifulde prøver under centrifugering, vortexing og langtidsopbevaring i fryseren. For at imødekomme denne intense udfordring er Falcon-rør designet til:
  • Høj styrke: State-of-the-art formdesign kombineret med avanceret harpiksvalg skaber rørvægge, der er konstrueret til at fungere under høje stresssituationer.
  • Ikke-pyrogenicitet: Testet til mindre end 0,1 EU/ml.
  • Ikke-toksicitet: Harpikser udvælges via et intenst udvalg af US farmakopé (USP ) toksicitetstest.
  • Lav proteinbinding: Corning ingeniører og videnskabsmænd søger konstant efter materialer og processer, der minimerer labware-induceret interferens, såsom proteinbinding.
  • Kvalitetsemballage: Falcon-rør, ud over at tilbyde ydeevne i bioanalytisk kvalitet, bruger medicinsk emballage for bedre at sikre steril præsentation. De koniske rør er pakket i praktiske genanvendelige stativer eller kompakte miljøvenlige bulkpakker.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 9001:2000, FDA, CFR
Lukningsmateriale Polyethylen
Lukningsfarve Blå
Diameter (engelsk) Udvendig 0,7 tommer
Farve Klar
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Materiale Polypropylen
Til brug med Cellecentrifugering (pelletering af bakterieceller, adskillelse ved tæthedsgradienter); Molekylærbiologi (oprensning og udfældning af nukleinsyrer), Prøveopbevaring (stabil -80° til +121 °C); Centrifugering af bundfald
nr. pr. sag 500
nr. pr. pakke 50
Emballage Bulk, inkluderer 1 stativ
Sterilitet Steril
Form Konisk
Længde (metrisk) 120 mm
Kapacitet (engelsk) 0,507 oz.
Bund form Konisk
Lukketype Kuppeltætningsskruelåg
Skriveområde Hvid Markeringsplet
Diameter (metrisk) 17 mm
Uddannet Ja
Produkttype Centrifugerør
Maks. RCF 12.000 x g