Indeholder
Blue dome seal closures (threaded to fit Corning Falcon tubes only). 14-959-53A comes with one rack.
- Opfyld kravene til bioanalytisk kvalitet og giv uovertruffen ydeevne i kritiske forskningsapplikationer
- Unikt dobbeltgevind hættedesign, der reducerer krydsgevind og lækage
- Letlæselige eksamener
- Overensstemmende biologiske og fysiske egenskaber
- Ideel til langvarig kryogen opbevaring af prøver ved -80 °C (polypropylenrør)
Det mest pålidelige rør i laboratoriet
Falcon koniske rør er letanvendelige værktøjer af høj kvalitet til at beskytte dine dyrebare prøver. State-of-the-art design og fremstilling skaber rør, der er konstrueret til at give høj styrke, bred temperaturstabilitet og til at præstere i dine kritiske applikationer. De vil beskytte dine værdifulde prøver under centrifugering, vortexing og langtidsopbevaring i fryseren. For at imødekomme denne intense udfordring er Falcon-rør designet til:- Høj styrke: State-of-the-art formdesign kombineret med avanceret harpiksvalg skaber rørvægge, der er konstrueret til at fungere under høje stresssituationer.
- Ikke-pyrogenicitet: Testet til mindre end 0,1 EU/ml.
- Ikke-toksicitet: Harpikser udvælges via et intenst udvalg af US farmakopé (USP ) toksicitetstest.
- Lav proteinbinding: Corning ingeniører og videnskabsmænd søger konstant efter materialer og processer, der minimerer labware-induceret interferens, såsom proteinbinding.
- Kvalitetsemballage: Falcon-rør, ud over at tilbyde ydeevne i bioanalytisk kvalitet, bruger medicinsk emballage for bedre at sikre steril præsentation. De koniske rør er pakket i praktiske genanvendelige stativer eller kompakte miljøvenlige bulkpakker.
Ordreinfo
Fås i poser eller genanvendelige polystyrenstativer.
Overholdelse
Fremstillet under ISO 9001:2000 standard og FDA Quality System Regulation i kapitel 1, titel 21, afsnit 820 i CFR. Klasse I medicinsk udstyr.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2000, FDA, CFR |
| Lukningsmateriale | Polyethylen |
| Lukningsfarve | Blå |
| Diameter (engelsk) Udvendig | 0,7 tommer |
| Farve | Klar |
| Kapacitet (metrisk) | 15 mL |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med | Cellecentrifugering (pelletering af bakterieceller, adskillelse ved tæthedsgradienter); Molekylærbiologi (oprensning og udfældning af nukleinsyrer), Prøveopbevaring (stabil -80° til +121 °C); Centrifugering af bundfald |
| nr. pr. sag | 500 |
| nr. pr. pakke | 50 |
| Vis mere |