Indeholder
Blue dome seal closures (threaded to fit Corning Falcon tubes only). 14-959-53A comes with one rack.
- Opfylder krav til bioanalytisk kvalitet og leverer uovertruffen præstation i kritiske forskningsapplikationer
- Unikt dobbeltgevindet hættedesign, der reducerer krydsgevindning og lækage
- Letlæselige dimissioner
- Konsistente biologiske og fysiske egenskaber
- Ideelt til langtids kryogen opbevaring af prøver ved -80 °C (polypropylenrør)
Det mest pålidelige rør i laboratoriet
Falcon koniske rør er nemme at bruge, værktøjer af høj kvalitet til at beskytte dine dyrebare prøver. Topmoderne design og produktion skaber rør, der er konstrueret til at give høj styrke, bred temperaturstabilitet og ydeevne i dine kritiske applikationer. De vil beskytte dine værdifulde prøver under centrifugering, vortexing og langtidsopbevaring i fryseren. For at imødekomme denne intense udfordring er Falcon-rør designet til:
- Høj styrke: Topmoderne formdesign kombineret med avanceret valg af resin skaber rørvægge, der er konstrueret til at fungere under højspændingssituationer
- Ikke-pyrogenicitet: Testet til under 0,1 EU/ml
- Ikke-toksicitet: Harpikser udvælges via et intenst udvalg af amerikanske produkter. Farmakopæ (USP) toksicitetstests
- Lav proteinbinding: Corning Ingeniører og forskere søger løbende efter materialer og processer, der minimerer laboratorieudstyrsinduceret interferens, såsom proteinbinding
- Kvalitetsemballage: Falcon-rør leverer, ud over at tilbyde bioanalytisk kvalitet, også medicinsk emballage for bedre at sikre steril præsentation. De koniske rør pakkes i praktiske genanvendelige stativer eller kompakte, miljøvenlige bulkpakker.
Ordreinfo
Fås i poser eller genanvendelige polystyrenstativer.
Overholdelse
Fremstillet under ISO 9001:2000 standard og FDA Quality System Regulation i kapitel 1, titel 21, afsnit 820 i CFR. Klasse I medicinsk udstyr.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2000, FDA, CFR |
| Lukningsmateriale | Polyethylen |
| Lukningsfarve | Blå |
| Diameter (engelsk) Udvendig | 0,7 tommer |
| Farve | Klar |
| Kapacitet (metrisk) | 15 mL |
| Materiale | Polystyren |
| Emballage | Stativ |
| Mængde | 50/Pk., 500/Cs. |
| Sterilitet | Steril |
| Vis mere |