Få mere at vide
Falcon™ 15 mL koniske centrifugerør
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10263041 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Emballage:
Bulk
Stativ
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Emballage Pakningsstørrelse
10263041 Bulk Pakke med 500
10468502 Stativ Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10263041 Leverandør Falcon™ Leverandørnr. 352095
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1480.00 DKK
    1380.32 DKK / Pakke med 500
    Spare 99.68 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Blue dome seal closures (threaded to fit Corning Falcon tubes only). 14-959-53A comes with one rack.
Testet til at modstå centrifugering af 12.000 RCF (polypropylen) eller 1.800 RCF (polystyren) i en fuldt understøttet rotor med stuetemperaturvand. Falcon™ 15 mL koniske centrifugerør er ideelle til cellecentrifugering; pelletering; adskillelse ved tæthedsgradienter.
  • Opfylder krav til bioanalytisk kvalitet og leverer uovertruffen præstation i kritiske forskningsapplikationer
  • Unikt dobbeltgevindet hættedesign, der reducerer krydsgevindning og lækage
  • Letlæselige dimissioner
  • Konsistente biologiske og fysiske egenskaber
  • Ideelt til langtids kryogen opbevaring af prøver ved -80 °C (polypropylenrør)
Det mest pålidelige rør i laboratoriet
Falcon koniske rør er nemme at bruge, værktøjer af høj kvalitet til at beskytte dine dyrebare prøver. Topmoderne design og produktion skaber rør, der er konstrueret til at give høj styrke, bred temperaturstabilitet og ydeevne i dine kritiske applikationer. De vil beskytte dine værdifulde prøver under centrifugering, vortexing og langtidsopbevaring i fryseren. For at imødekomme denne intense udfordring er Falcon-rør designet til:
  • Høj styrke: Topmoderne formdesign kombineret med avanceret valg af resin skaber rørvægge, der er konstrueret til at fungere under højspændingssituationer
  • Ikke-pyrogenicitet: Testet til under 0,1 EU/ml
  • Ikke-toksicitet: Harpikser udvælges via et intenst udvalg af amerikanske produkter. Farmakopæ (USP) toksicitetstests
  • Lav proteinbinding: Corning Ingeniører og forskere søger løbende efter materialer og processer, der minimerer laboratorieudstyrsinduceret interferens, såsom proteinbinding
  • Kvalitetsemballage: Falcon-rør leverer, ud over at tilbyde bioanalytisk kvalitet, også medicinsk emballage for bedre at sikre steril præsentation. De koniske rør pakkes i praktiske genanvendelige stativer eller kompakte, miljøvenlige bulkpakker.
Ordreinfo
Fås i poser eller genanvendelige polystyrenstativer.
Overholdelse
Fremstillet under ISO 9001:2000 standard og FDA Quality System Regulation i kapitel 1, titel 21, afsnit 820 i CFR. Klasse I medicinsk udstyr.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 9001:2000, FDA, CFR
Lukningsmateriale Polyethylen
Lukningsfarve Blå
Diameter (engelsk) Udvendig 0,7 tommer
Farve Klar
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Materiale Polystyren
Til brug med Cellecentrifugering (pelletering af bakterieceller, adskillelse ved tæthedsgradienter); Molekylærbiologi (oprensning og udfældning af nukleinsyrer), Prøveopbevaring (stabil 4)° til 60°°C); Centrifugering af bundfald
nr. pr. sag 500
nr. pr. pakke 50
Emballage Bulk
Sterilitet Steril
Form Konisk
Længde (metrisk) 120 mm
Kapacitet (engelsk) 0,507 oz.
Bund form Konisk
Lukketype Kuppeltætningsskruelåg
Skriveområde Hvid Markeringsplet
Diameter (metrisk) 17 mm
Uddannet Ja
Produkttype Centrifugerør
Maks. RCF 1800 x g