Få mere at vide
FAK Inhibitor 14, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | FAK Inhibitor 14 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10N4.4ClH/c7-3-1-4(8)6(10)2-5(3)9;;;;/h1-2H,7-10H2;4*1H |