Beskrivelse
- Bløde, krystalklare PVC-briller med et bredt støtteområde rundt om hele ansigtet for at øge komforten.
- Specifik kanal på siden af stellet til at rumme tinningen af receptpligtige rammer.
- Modellen passer godt til briller på recept.
- Specielt neopren pandebånd for god kemikalieresistens og nem rengøring.
- Forseglet version for at beskytte mod væskedråber og store støvpartikler.
- Anti-Fog-belægning hjælper med at reducere dug på linsen.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ETIM klasse 5.0, EC002098, CE-godkendt, EN 166: 2001 |
| Linsebelægning | Anti-dug |
| Oversigt | Forseglet |
| Produkttype | Sikkerhedsbriller |
| Til brug med (applikation) | Byggeri, fødevareindustri |
| Ramme farve | Klar |
| Materiale til pandebånd | Neopren |
| Ventilationsdetaljer | Uventileret |
| Materiale | Polypropylen, PVC |
| Linse materiale | Acetat |
| Vis mere |