Få mere at vide
3M™ Fahrenheit™ Sikkerhedsbriller
Shop alle 3M produkter
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- Bløde, krystalklare PVC-briller med et bredt støtteområde rundt om hele ansigtet for at øge komforten.
- Specifik kanal på siden af stellet til at rumme tinningen af receptpligtige rammer.
- Modellen passer godt til briller på recept.
- Specielt neopren pandebånd for god kemikalieresistens og nem rengøring.
- Specielt designet til at bære afrivningsfolier.
- En udskiftningsstrimmel medfølger.
- Anti-Fog-belægning hjælper med at reducere dug på linsen.
Tekniske data
Tekniske data
| Linsebelægning | Anti-dug |
| Linsefarve | Klar |
| Produkttype | Sikkerhedsbriller |
| Til brug med (applikation) | Byggeri, fødevareindustri |
| Materiale til pandebånd | Neopren |
| nr. pr. pakke | 10/Pk. |
| Ventilationsdetaljer | Indirekte ventilation |
| Materiale | Polypropylen, PVC |
| Linse materiale | Acetat |
| Rammetype | Blød ramme |