Få mere at vide
3M™ Fahrenheit™ Anti-ridse sikkerhedsbriller
Artikelnummer. 15799817 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Linsebelægning:
Ridsefast
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Linsebelægning Pakningsstørrelse
15799817 Ridsefast Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 15799817 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7000062782
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1130.00 DKK
    690.08 DKK / Pakke med 10
    Spare 439.92 DKK
    38% Slukket
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Fahrenheit™ Anti-ridse sikkerhedsbriller har en blød krystalramme med et bredt støtteområde rundt om hele ansigtet for at øge komforten.
  • Bløde, krystalklare PVC-briller med et bredt støtteområde rundt om hele ansigtet for at øge komforten.
  • Specifik kanal på siden af stellet til at rumme tinningen af receptpligtige rammer.
  • Modellen passer godt til briller på recept.
  • Nylon elastisk rem, som nemt kan justeres takket være et spændesystem og en drejelig remfastgørelsesmekanisme.
  • Indirekte ventilationssystem til beskyttelse mod væskedråber og store støvpartikler.
  • Anti-ridsebelægning for øget holdbarhed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE-godkendt, EN 166:2001
Linsebelægning Ridsefast
Produkttype Sikkerhedsbriller
Til brug med (applikation) Byggeri, fødevareindustri
Ramme farve Klar
Ventilationsdetaljer Indirekte Udluftet
Materiale Polypropylen, PVC
Linse materiale Polycarbonat
Rammetype Blød ramme