Få mere at vide
Kartell™ Steril afføringsbeholder
Artikelnummer. 10244331
Skift visning
Volumen (metrisk):
60 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 400
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
10244331 60 ml Pakke med 400
1 options
Artikelnummer. 10244331 Leverandør Kartell™ Leverandørnr. 0269500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1420.00 DKK
    1330.78 DKK / Pakke med 400
    Spare 89.22 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Nem måde at indsamle og transportere afføringsprøver på. Kartell™ Steril fæcesbeholder inkluderer en ske til at hjælpe med at håndtere prøven.
  • Specielt designet til opsamling og levering af fækalier
  • Fremstillet i transparent PS med prop af PP
  • Indeholder en lille ske for at lette prøvehåndteringen
  • Steril
  • CE-mærket og IVD-certificeret
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE/IVD
Diameter (metrisk) 41 mm
Inkluderer PP prop og ske
Materiale Polystrene
Emballage Steril
Volumen (metrisk) 60 ml
Højde (metrisk) 55 mm