Få mere at vide
Fadrozole, MedChemExpress
Artikelnummer. 16496416
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16496416 100 mg -
16488617 5 mg 5mg
16433416 25 mg -
16422147 50 mg -
16406008 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16496416 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY14247A
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress Fadrozole (CGS 16949A free base) is a potent, selective and nonsteroidal inhibitor of aromatase with an IC50 of 6.4 nM.
Fadrozole (CGS 16949A free base) is a potent, selective and nonsteroidal inhibitor of aromatase with an IC50 of 6.4 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fadrozole
CAS 102676-47-1
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C14H13N3
Mængde 100 mg
Synonym CGS 16949A free base (Rac)-FAD286
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (447.89 mM)
SMIL N#CC1=CC=C(C2CCCC3=CN=CN23)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 223.27
Formel vægt 223.27
Procent renhed 99.34%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death