Få mere at vide
Fadrozolhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30393089
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30393089 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30393089 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF10104825MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Fadrozole Hydrochloride
CAS 102676-31-3
Molekylær formel C14H13N3 . HCl
Mængde 25 mg
Synonym Imidazo[1,5-a]pyridine, benzonitrile deriv., Afema, CGS 16949, CGS 16949A, 4-(5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,5-a]pyridin-5-yl)benzonitrile
InChI formel InChI=1S/C14H13N3.ClH/c15-8-11-4-6-12(7-5-11)14-3-1-2-13-9-16-10-17(13)14;/h4-7,9-10,14H,1-3H2;1H
SMIL Cl.N#Cc1ccc(cc1)C2CCCc3cncn23
Molekylvægt (g/mol) 259.73
Formel vægt 259.0876