missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Fadrozolhydrochlorid, TRC

Artikelnummer. 30393851
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30393851 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30393851 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF10104810MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Fadrozole Hydrochloride
CAS 102676-31-3
Molekylær formel C14H13N3 . HCl
Mængde 10 mg
Synonym Imidazo[1,5-a]pyridine, benzonitrile deriv., Afema, CGS 16949, CGS 16949A, 4-(5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,5-a]pyridin-5-yl)benzonitrile
InChI formel InChI=1S/C14H13N3.ClH/c15-8-11-4-6-12(7-5-11)14-3-1-2-13-9-16-10-17(13)14;/h4-7,9-10,14H,1-3H2;1H
SMIL Cl.N#Cc1ccc(cc1)C2CCCc3cncn23
Molekylvægt (g/mol) 259.73
Formel vægt 259.0876
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.