missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Fadolmidine Methyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30407598
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30407598 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30407598 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF10104510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Fadolmidine Methyl Ester
CAS 189353-92-2
Molekylær formel C14H16N2O
Mængde 10 mg
Synonym 4-[(2,3-Dihydro-6-methoxy-1H-inden-1-yl)methyl]-1H-imidazole, 5-[(2,3-Dihydro-6-methoxy-1H-inden-1-yl)methyl]-1H-imidazole
InChI formel InChI=1S/C14H16N2O/c1-17-13-5-4-10-2-3-11(14(10)7-13)6-12-8-15-9-16-12/h4-5,7-9,11H,2-3,6H2,1H3,(H,15,16)
SMIL COc1ccc2CCC(Cc3cnc[nH]3)c2c1
IUPAC navn 5-[(6-methoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-yl)methyl]-1H-imidazole
Molekylvægt (g/mol) 228.29
Formel vægt 228.1263
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.