Få mere at vide
Memmert™ Fabrikskalibreringscertifikat for 3 temperaturer (37/52/70 °C), for Un75Pa
Shop alle Memmert produkterBeskrivelse
- Virker kalibreringscertifikat for 3 temperaturer: +37 °C, +52 C, +°70 °C
- Standard kalibreringscertifikat (målepunkts kammermidte) ved +80 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Målepunkt kammer centrum |
| Kalibreringstype | Certifikat for 3 temperaturer |
| Produkttype | Standard Works Calibration Certificate |
| Til brug med (applikation) | 37 °C, 52 °C, 70 °C |