Beskrivelse
- Til tre temperaturværdier: 100 °C, 160 °C og 220 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | UF55plus ovn |
| Oversigt | Målepunkt kammer centrum |
| Kalibreringstype | Certifikat for 3 temperaturer |
| Produkttype | Standard Works Calibration Certificate |