Beskrivelse
- For tre temperaturværdier: 37 °C, 52 °C og 70 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | IF450 Inkubator |
| Oversigt | Målepunkt kammer centrum |
| Kalibreringstype | Certifikat for 3 temperaturer |
| Produkttype | Standard Works Calibration Certificate |