Få mere at vide
Thermo Scientific™ Faktor XA Protease Fordøjelsesbuffer
Artikelnummer. 15436039
Skift visning
Mængde:
250 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
15436039 250 mL 250ml
1 options
Artikelnummer. 15436039 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. J63878.AK
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
Til His-tag-proteinoprensning fra pattedyrsceller
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 250 mL
Format Væske
Produkttype Cellelysereagens
Til brug med (applikation) Til His-tag-proteinoprensning fra pattedyrsceller
Indhold og opbevaring Omgivende temperaturer