Få mere at vide
Abcam Faktor Xa Aktivitetstestsæt (Fluorometrisk)
Artikelnummer. 32113153 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Mængde:
1 x 100 tests
Artikelnummer. Mængde
32113153 1 x 100 tests
1 options
Artikelnummer. 32113153 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab3253581x100Tests
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Mål Faktor X-aktivitet på 40 m med Factor Xa Activity Assay Kit AB325358. Følsomhed >1 ng. Brug med mikroplade (12 x 8 brøndstrimler).
Mål Faktor X-aktivitet på 40 m med Factor Xa Activity Assay Kit AB325358. Følsomhed >1 ng. Brug med mikroplade (12 x 8 brøndstrimler).
Produktet er underlagt følgende: Abcam Begrænsningserklæring
Tekniske data
Mængde 1 x 100 tests