Få mere at vide
Invitrogen™ Factor VII Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ PA5115207
Produktkode 17227973
  • 3680.00 DKK / 100µL
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Antibody detects endogenous levels of total Factor VII.
Coagulation factor VII is a vitamin K-dependent factor essential for hemostasis. This factor circulates in the blood in a zymogen form, and is converted to an active form by either factor IXa, factor Xa, factor XIIa, or thrombin by minor proteolysis. Upon activation of the factor VII, a heavy chain containing a catalytic domain and a light chain containing 2 EGF-like domains are generated, and two chains are held together by a disulfide bond. In the presence of factor III and calcium ions, the activated factor then further activates the coagulation cascade by converting factor IX to factor IXa and/or factor X to factor Xa. Defects in F7 production can cause coagulopathy.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Factor VII
Polyclonal
Unconjugated
F7
AI132620; Cf7; Coagulation factor VII; coagulation factor VII (serum prothrombin conversion accelerator); eptacog alfa; F7; Factor 7; Factor VII heavy chain; Factor VII light chain; Factor7; FVII; FVII coagulation protein; proconvertin; Serum prothrombin conversion accelerator; SPCA
Rabbit
Affinity chromatography
RUO
14068, 2155, 260320
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
P08709, P70375, Q8K3U6
F7
A synthesized peptide derived from human F7(Accession P08709), corresponding to amino acid residues C187-L237.
100 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt