Få mere at vide
MedChemExpress α-Factor Mating Pheromone, yeast
Artikelnummer. 16492919
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
16492919 1 mg
1 options
Artikelnummer. 16492919 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYP1482
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-12-2026
MedChemExpress α-Factor Mating Pheromone, yeast is a tridecapeptide secreted by S. cerevisiae α cells via Ste2p receptor.
Tekniske data
Renhed 99.8%
CAS 59401-28-4
Indhold og opbevaring Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Molekylvægt (g/mol) 1684.0 g/mol
Produkttype Natural Products
Mængde 1 mg
Forsendelsestilstand Room temperature
Opløselighed H2O : 50 mg/mL (29.69 mM∣Need ultrasonic)
Synonym Mating Factor α