Få mere at vide
Factor IX Antibody (034), PerCP, R&D Systems™
Artikelnummer. 18608210 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
18608210 0.1 mL 0.1ml
1 options
Artikelnummer. 18608210 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP289906PCP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
Factor IX Monoclonal specifically detects Factor IX in Human samples. It is validated for ELISA/Immunoprecipitation/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen Factor IX
Applikationer ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot
Konjugeret PerCP
Mængde 0.1 mL
Målarter Human
Produkttype Antibody
Isotype IgG
Produktlinje Novus