Få mere at vide
BD Biosciences™ FACSCount Control Kit (CE/IVD)
Artikelnummer. 15845848
Skift visning
Mængde:
25 løb
Artikelnummer. Mængde
15845848 25 løb
1 options
Artikelnummer. 15845848 Leverandør BD Biosciences™ Leverandørnr. 340166
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
For setting up the BD FACSCount™ instrument and for checking linearity.
  • Linearity checking.
  • Four bead concentrations (zero, low, medium, and high).
  • Contained in two tube pairs with color-coded tops.
  • Pair one:
    • Zero (yellow top): 0 beads/μL
    • Low (red top): 50 beads/μL
  • Pair two:
    • Medium (blue top): 250 beads/μL
    • High (purple top): 1,000 beads/μL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration Low, Medium, and High bead: 2.0 x 107 to 3.0 x 107/each
Oversigt Suitable for 25 runs
Til brug med (applikation) In-vitro Diagnostics, FACSCount Instrument Linearity Check
Produkttype FACSCount Control Kit
Til brug med (udstyr) BD FACSCount™
Inkluderer Four bead concentrations (Zero, Low, Medium, and High)
Mængde 25 løb
Størrelsesfordeling Low bead: approx. 50 beads/μL, Medium bead: approx. 250 beads/μL, High bead: approx. 1,000 beads/μL