Få mere at vide
BD Facs Clean Solution
Artikelnummer. 15875858
Skift visning
Mængde:
5 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15875858 5 l Hver
1 options
Artikelnummer. 15875858 Leverandør BD Leverandørnr. 340345
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Anvendes som renseopløsning i flowcytometrisystemer. BD Biosciences™ Facs Clean Solution er RUO (GMP ) i overensstemmelse med lovgivningen.
  • Flowcytometri (rutinemæssigt testet)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 5 l
compliance-icons
Produktidentifikator
  • BD FACS Clean Solution
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Hypochlorous acid, sodium