Få mere at vide
3M™ Ansigtsskærm, polycarbonat, klar, 5F-11, 10 stk./etui
Artikelnummer. 15170229 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Linsebelægning:
Anti-dug
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Linsebelægning Pakningsstørrelse
15170229 Anti-dug Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 15170229 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100029680
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1575.00 DKK
    1035.67 DKK / Pakke med 10
    Spare 539.33 DKK
    34% Slukket
Forventet forsendelse: 19-02-2027
3M™ Faceshield, 5F-11 er vores optiske klasse 1, klart buede polycarbonat ansigtsskærm med anti-dug og anti-ridse belægning. Det er kompatibelt med 3M™ V5 Faceshield System til montering på 3M™ Hard Hat Series G3000 eller G22.
  • 3M™ Ansigtsskærm certificeret i henhold til EN 166:2001
  • Giver beskyttelse mod sekundært svejselys
  • Anti-dug og anti-ridse belagt, optisk klasse 1, klar buet polycarbonat ansigtsskærm
  • Designet til at passe 3M™ Hard Hats Series G3000 eller G22 med 3M™ V5 Faceshield monteringssystem
  • Snap-in-funktionen gør det hurtigt og nemt at forbinde til ansigtsskærmholderen
  • Middel energipåvirkning, klasse B
  • Optisk klasse 1 visir, lav energipåvirkning, B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tykkelse (metrisk) 1.5 mm
Linsebelægning Anti-dug
Produkttype Ansigtsskærm
Materiale Polycarbonat