Få mere at vide
Univet™ Ansigtsskærm til 6X3 Goggles
Artikelnummer. 17920872
Skift visning
UV beskyttelse:
Ingen
Artikelnummer. UV beskyttelse
17920872 Ingen
1 options
Artikelnummer. 17920872 Leverandør Univet™ Leverandørnr. 6X3F.01.00
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    272.00 DKK
    246.51 DKK / Pakke med 5
    Spare 25.49 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Ansigtsskærmen til 6X3 fuldsynsbriller tilbyder all-round beskyttelse og er meget nem at bære og montere.
  • Middel energipåvirkning
  • Beskyttelse mod højhastighedspartikler ved ekstreme temperaturer -5 °C til +55 °C
Tekniske data
Form Oval
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN166, EN170
Produkttype Ansigtsskærm
Til brug med (udstyr) 6X3 beskyttelsesbriller
Materiale Plast
Engangs Genanvendelig
Rammemateriale Plast
UV beskyttelse Ingen