Få mere at vide
uvex Ansigtsbeskytter til Hypervision PC/CA, Clear
Artikelnummer. 31751178 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Linse materiale:
Polycarbonat
Artikelnummer. Linse materiale
31751178 Polycarbonat
1 options
Artikelnummer. 31751178 Leverandør uvex Leverandørnr. 9321318
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    139.08 DKK
    125.65 DKK / Pakke med 1
    Spare 13.43 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Ansigtsbeskytter model 9321318
  • Designet som en beskyttende ansigtsbeskytter kompatibel med Hypervision PC/CA-systemer sikrer dette tilbehør, at sikkerhedsbriller forbliver beskyttede, tilgængelige og bekvemt opbevares, når de ikke er i brug, understøttet af en række praktiske sikkerhedstilbehør såsom ledninger og etuier til organiseret brug på arbejdspladsen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Linsebelægning Ridsefast, Stødresistent, Anti-tåge
Linsefarve Ingen
Materiale Plast
Engangs Genanvendelig
Linse materiale Polycarbonat
Rammemateriale Polycarbonat
UV beskyttelse UV400
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres