Få mere at vide
3M™ Ansigtsskærm V4H
Artikelnummer. 15799697 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Rammefarve: Gennemsigtig
Artikelnummer.
15799697 Rammefarve: Gennemsigtig
1 options
Artikelnummer. 15799697 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7000039613
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2345.00 DKK
    1549.25 DKK / Pakke med 10
    Spare 795.75 DKK
    33% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
3M™ Face Shield V4H er designet med slag- og ridsefaste egenskaber.
  • Klar polycarbonat visir
  • Tykkelse: 1,2 mm
  • Temperaturområde: -40 °C til +100 °C
  • Ansigtsskærme er designet til at passe 3M™ Hårde hatte
  • Visiret opfylder kravet til beskyttelsesskærme med lav energipåvirkning
  • Optisk klasse 1 visir, lav energipåvirkning, F
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE-godkendt, EN 166, EN 166, EN166: 1995
Tykkelse (metrisk) 1.2 mm
Ramme farve Klarhed
Vægt (metrisk) 180 g
Materiale Polycarbonat