Få mere at vide
3M™ Ansigtsskærm 5E-11
Artikelnummer. 15719867 Shop alle 3M produkter
:
Rammefarve: Grøn
Artikelnummer. 15719867
Brand: 3M™ 7000103788
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
3M™ Face Shield 5E-11 giver øget beskyttelse mod højhastighedspartikler (120m/s) og UV, IR eller synligt lys.
  • Shade 5 visir er ideelt til udendørs brug under skarpe lysforhold
  • Ansigtsskærm beskytter mod UV, IR eller synligt lys
  • Kompatibel med 3M™ V5 Face Shield system til montering på en 3M™ Hard Hats Series G3000 eller G22
  • Snap-in funktioner gør det hurtigt og nemt at kombinere ansigtsskærmen med ansigtsskærmsholderen
  • Buet form for tæt pasform til ansigtet
  • Anti-dug og anti-ridse resistent belægning
  • Optisk klasse 1 visir, lav energipåvirkning, B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE-godkendt, EN 166:2001
Form Buet
Linsefarve Skygge 5
Produkttype Beskyttende visir
Ramme farve Grøn
Materiale Polycarbonat