Få mere at vide
Dräger™ Ansigtsmaske R52850 fuld panorama Nova RA
Artikelnummer. 12342369
Skift visning
Farve:
Sort
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
12342369 Sort Hver
1 options
Artikelnummer. 12342369 Leverandør Dräger™ Leverandørnr. R52850
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3005.00 DKK
    2670.18 DKK / Pakke med 1
    Spare 334.82 DKK
    11% Slukket
Forventet forsendelse: 29-01-2027
Det fulde panorama Nova RA er ideel til applikationer, der involverer farlige materialer, uafhængighed af den omgivende luft, og hvor der er behov for beskyttelse af luftveje og øjne. Designet til brug med Rd40-filterrækkevidde med det RA forbindelse. Filtre skal købes separat.
  • Fuld ansigtsmaske
  • Beslag i rustfrit stål
  • Rd40 standard gevindforbindelse
  • Dugfri visir
  • EPDM maske krop, polycarbonat visir
  • Kan bruges ved høje og lave temperaturer
  • Komfortabel pasform - velegnet til de fleste ansigtsformer
  • 180° vidvinkellinse og ubegrænset synsfelt
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 136 klasse 3 (CE-mærke), DIN 58610, NIOSH, AS/NZS (afhængig af variant)
Farve Sort
Tilslutningstype Rd 40 rund tråd x 1/7 in.
Produkttype Helt åndedrætsværn
Materiale Maskelegeme: EPDM, Visir: Polycarbonat