Få mere at vide
Nitritex™ Stofovertræksdragter med hætte
Beskrivelse
- Lavforhængende, holdbart CleanTough-materiale™
- Tommelfingerløkker for at sikre et sikkert greb
- Lynlås med forseglbart dæksel
- Elastisk hætte, ryg, manchetter og ankler
- Testet mod permeationsstandard ASTM D6978-05
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Renrumsoveralls |
| Størrelse | Medium |
| Køn | Unisex |
| Materiale | Polypropylen |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Talje stil | Elastik bagpå |
| Ankel stil | Elastik |
| Manchet stil | Elastik |
| Hals stil | Hætte |
| Vis mere |