Få mere at vide
Nitritex™ Stofovertræksdragter med hætte
Description
- Fnugfattigt og holdbart CleanTough ™materiale
- Tommelfingerløkker for at sikre et sikkert hold
- Lynlås med lukbart betræk
- Elastik hætte, ryg, manchetter og ankler
- Testet mod permeationsstandard ASTM D6978-05
Specifications
Specifications
| Produkttype | Renrumsoveralls |
| Størrelse | Større |
| Materiale | Polypropylen |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Ankel stil | Elastik |
| Manchet stil | Elastik |
| Hals stil | Hætte |
| Hætte type | Elastik |
| Lukketype | Lynlås |
| Show More |