Få mere at vide
Nitritex™ Stofovertræksdragter med hætte
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12707196
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
12707196 Lille Pakke med 20
12797186 Medium Pakke med 20
12787186 Større Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12707196 Leverandør Nitritex™ Leverandørnr. BDCHTS
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De BioClean-D™ overall med hætte er en engangsbeklædning med lynlås foran med beskyttende flap, elastisk hætte, ryg, manchetter og ankler og tommelfingerstropper for at sikre et sikkert hold. De BioClean-D overtræk giver enestående komfort og beskyttelse, selv ved håndtering af cellegift
  • Fnugfattigt og holdbart CleanTough ™materiale
  • Tommelfingerløkker for at sikre et sikkert hold
  • Lynlås med lukbart betræk
  • Elastik hætte, ryg, manchetter og ankler
  • Testet mod permeationsstandard ASTM D6978-05
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Renrums heldragt
Størrelse Lille
Materiale Polypropylen
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Ankel stil Elastik
Manchet stil Elastik
Hals stil Hætte
Hætte type Elastik
Lukketype Lynlås
Sterilitet Ikke steril
Modstand Isopropylalkohol
Rygstil Elastik
Certificeringer/compliance ISO 9001:2008.
Oversigt Lynlås foran med klapbetræk, elastisk hætte, ryg, manchetter og ankler
Størrelse (metrisk) bryst 838,2 til 914,4 mm
Til brug med (applikation) Kontrollerede miljøer