Få mere at vide
FAAH Antibody [Alexa Fluor« 594], Novus Biologicals Biologicals™
Artikelnummer. 30498782 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
30498782 0.1 mL 0.1ml
1 options
Artikelnummer. 30498782 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP335192AF594
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Rabbit Polyclonal Antibody
FAAH Polyclonal antibody specifically detects FAAH in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen FAAH
Applikationer ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret Alexa Fluor 594
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias Anandamide amidohydrolase 1, EC 3.5.1, EC 3.5.1.99, EC 3.5.1.n2, FAAH1, FAAH-1, fatty acid amide hydrolase, fatty-acid amide hydrolase 1, MGC102823, MGC138146, Oleamide hydrolase 1
Værtsarter Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 450-579 of human FAAH (NP_001432.2).,, Sequence:, EIEVYRKTVIAQWRALDLDVVLTPMLAPALDLNAPGRATGAVSYTMLYNCLDFPAGVVPVTTVTAEDEAQMEHYRGYFGDIWDKMLQKGMKKSVGLPVAVQCVALPWQEELCLRFMREVERLMTPEKQSS
Oprensningsmetode Affinity purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Lipid and Metabolism
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 2166
Målarter Human, Mouse
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Produkttype Antibody
Form Purified
Isotype IgG