Få mere at vide
FA-GLY-OH, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | FA-GLY-OH |
| CAS | 124882-74-2 |
| Molekylær formel | C9H9NO4 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9NO4/c11-8(10-6-9(12)13)4-3-7-2-1-5-14-7/h1-5H,6H2,(H,10,11)(H,12,13)/b4-3+ |
| SMIL | C1=COC(=C1)/C=C/C(=O)NCC(=O)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 195.17 |
| Formel vægt | 195.0532 |