Få mere at vide
MULTIROIR F64 Vogn
Artikelnummer. 17226880
Skift visning
Bæreevne (metrisk):
250 kg
Artikelnummer. Bæreevne (metrisk)
17226880 250 kg
1 options
Artikelnummer. 17226880 Leverandør MULTIROIR Leverandørnr. ARO64RGU
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Rød trolley F64 til plastspand med 4 drejelige hjul
  • Rød trolley F64
  • Til plastspand 600 x 400
  • Materiale: ABS
  • Bæreevne: 250 kg
  • Mobilitet: 4 drejelige hjul
  • Udvendige mål: 620 x 420 mm
Tekniske data
Bæreevne (metrisk) 250 kg
Dimensioner (L x B) 620 x 420 mm
Til brug med (applikation) Transport af alle typer produkter
Til brug med (udstyr) 600 x 400 Euro-Standard Container