Få mere at vide
Eppendorf™ F2.0 Model ThermoMixer™
Artikelnummer. p-8009209 Shop alle Eppendorf produkter
Stiktype:
EU
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15346551
Brand: Eppendorf™ 5387000013
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Designet til blanding og opvarmning af etablerede rutineapplikationer. Eppendorf™ F2.0 Model ThermoMixer™ har en fast blok til 2,0 ml rør og plader.
  • Forebyggelse af kondensatdannelse i små beholdere kan ske med det opvarmede låg Eppendorf ThermoTop
  • Opvarmning og blanding i 2,0 ml reaktionsbeholdere
  • Effektiv blanding op til 1.500 rpm
  • Enestående 2DMix-Control-teknologi resulterer i fremragende blanding
  • Anti-spild-teknologi forhindrer befugtning af låget og krydskontaminering
  • Kompatibel med Eppendorf ThermoTop (condens.protect™) til kondensfri prøvehåndtering
  • Foruddefinerede temperaturtaster (37°C, 42°C, 56°C og 95°C) til enkel og intuitiv betjening
  • Meget hurtig opvarmningshastighed på op til 13°C/min., hvilket reducerer ventetiden
  • Eppendorf PhysioCare Concept giver ergonomisk design og betjening
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed Maks. ±0,5 °C ved 20 °C til 45 °C
Indhold og opbevaring Thermoblock 24 x 2 ml, EU
Holder 2 mL Tubes
Antal steder 24
Stiktype EU
Temperaturområde (metrisk) 1 C til 100 °C
Til brug med (applikation) Bruges til transformation af bakteriestammer og plasmider
Inkluderer USB-integration
Model- ThermoMixer F2.0
Hastighed 300 til 1500 rpm
Bredde (metrisk) 206 mm
Højde (metrisk) 170 mm
Dybde (metrisk) 304 mm
Elektriske krav 220 til 240 V, 50/60 Hz, 200 W
Spænding 220 til 240 V
Frekvens 50-60 Hz