Få mere at vide
Motic™ F11 serie mikroskop
Artikelnummer. 15475072
Skift visning
Kondensator type:
0,65 N.A. kondensator med irismembran og filterholder
Fokuserbar 1,25 N.A. kondensator med irisblænde
Model-:
F-1110 LED mikroskop
F-1115 LED mikroskop
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kondensator type Model- Pakningsstørrelse
15475072 Fokuserbar 1,25 N.A. kondensator med irisblænde F-1115 LED mikroskop Hver
15445072 0,65 N.A. kondensator med irismembran og filterholder F-1110 LED mikroskop Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15475072 Leverandør Motic™ Leverandørnr. PF5042B201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1825.00 DKK
    1642.38 DKK / Pakke med 1
    Spare 182.62 DKK
    10% Slukket
Forventet forsendelse: 22-02-2027
Grundlæggende biologisk mikroskopserie, der sætter standarden for gymnasieundervisning. Motic™ Mikroskop i F11-serien inkluderer de mest efterspurgte mikroskopegenskaber, såsom robust metalkonstruktion, fokuseringsudstyr i metal og elevsikre låste komponenter.
  • Overlegent DIN optisk system og præcisionsfremstilling sikrer, at alle mikroskoper er parcentriske såvel som parfokale og leverer lyse og skarpe billeder.
  • DIN akromatiske objektiver 4X, 10X og 40X.
  • Grov og fin fokusering.
  • LED-belysning med ledning.
  • Dual-view mikroskop tilgængelig.
Tekniske data
Kondensator type Fokuserbar 1,25 N.A. kondensator med irisblænde
Oversigt Groft og fint fokuseringssystem med spændingsjustering.
Okular WF 10X/18 mm, med viser, låsbar
Hovedstil Monokulær, 45° Skrå, 360° Roterende
Belysningstype LED med intensitetskontrol
Forstørrelseskraft 4X, 10X, 40XS
Model- F-1115 LED mikroskop
Måltyper DIN akromatisk
Inkluderer Scene: 120 x 110 mm, almindelig plade med prøveclips. Støvdæksel.
Næsestykke Firedobbelt roterende næsestykke med klikstop.
Optisk design Finite optisk system, 160mm
Dimensioner (L x B x H) 185 x 140 x 375 mm
Vægt (metrisk) 3.1 kg
Elektriske krav 240 V (CE)