Få mere at vide
Motic™ F11 serie mikroskop
Beskrivelse
- Overlegent DIN optisk system og præcisionsfremstilling sikrer, at alle mikroskoper er parcentriske såvel som parfokale og leverer lyse og skarpe billeder.
- DIN akromatiske objektiver 4X, 10X og 40X.
- Grov og fin fokusering.
- LED-belysning med ledning.
- Dual-view mikroskop tilgængelig.
Tekniske data
Tekniske data
| Kondensator type | Indbygget 0,65 NA kondensator med irismembran og filterholder. |
| Oversigt | Groft og fint fokuseringssystem med spændingsjustering. |
| Okular | WF 10X/18 mm, med viser, låsbar |
| Hovedstil | Monokulær, 45° Skrå, 360° Roterende |
| Belysningstype | LED med intensitetskontrol |
| Forstørrelseskraft | 4X, 10X, 40XS |
| Model- | F-1110 LED mikroskop |
| Måltyper | DIN akromatisk |
| Inkluderer | Scene: 120 x 110 mm, almindelig plade med prøveclips. Støvdæksel. |
| Næsestykke | Firedobbelt roterende næsestykke med klikstop. |
| Vis mere |