missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

F1063-0967, MedChemExpress

Artikelnummer. 16473398
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16473398 10 mg -
16469926 50 mg -
16454636 100 mg 100mg
16436127 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16473398 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101510

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress F1063-0967 is a Dual-specificity phosphatase 26 (DUSP26) inhibitor with an IC50 of 11.62 μM.

F1063-0967 is a Dual-specificity phosphatase 26 (DUSP26) inhibitor with an IC50 of 11.62 μM.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale F1063-0967
CAS 613225-56-2
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C24H24N2O5S2
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (206.36 mM; Need ultrasonic)
SMIL OC1=C(C(O)=O)C=CC(NC(CCCCCN2C(S/C(C2=O)=C\C3=CC=C(C)C=C3)=S)=O)=C1
Molekylvægt (g/mol) 484.59
Formel vægt 484.59
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.