Få mere at vide
Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ Variabel volumen enkeltkanalspipetter
Beskrivelse
Sørg for en sikker pasform med ClipTip teknologi, som låser spidserne fast til pipetten med en komplet forsegling, så de ikke løsner sig eller falder af. Letvægtshåndtagsdesign kombineret med minimal spidsfastgørelse og udstødningskræfter vil øge overensstemmelsen ved pipettering. Mærk forskellen.
Bekymringsfri pipettering er endelig her med den eneste spids, der klipper.
Forseglet i sikkerhed af ClipTip Teknologi. Mærk forskellen.
Eliminer frustrationen ved at banke spidser på din pipette
Med et let tryk klippes hver spids sikkert på pipetten.
Reducer risikoen for løse eller utætte spidser Hvornår
ClipTip pipettespidserne er på, de er forseglede og vil ikke løsne sig. De ClipTip pipetteringssystem forbliver forseglet, indtil du beslutter dig for at skubbe spidserne ud, selv i de mest omfattende applikationer, inklusive flere spidsberøringer og blandecyklusser.
Muliggør ensartet og reproducerbar pipettering fra bruger til bruger Resultater
af højere kvalitet og mere effektiv forskning. Få flere oplysninger
Ergonomisk berøringsfølsom Letvægtshåndtagsdesign
kombineret med lavt stempel, spidsfastgørelse og udkastningskræfter hjælper med at reducere risikoen for gentagne belastningsskader
Sikker lydstyrkelås Den
sikre lydstyrkeindstilling forhindrer uønsket volumendrift under drift. Løft blot stemplet op for at indstille lydstyrken og tryk ned for at låse på plads med minimal indsats.
Justerbar komfort
The 120° justerbar fingerstøtte– for både højre- og venstrehånds førerkomfort– giver hånden mulighed for at slappe af under pipettering.
Forbedret lille volumen pipettering
Ny 0.1-2μ L-model og forbedrede versioner 1-10μ L-modeller giver mulighed for optimeret ydeevne i dine små applikationer.
Bredt udvalg af ClipTip Pipettespidser Kompatible
størrelser med F1-ClipTip pipetter: 12,5 Ext, 20, 50, 200, 300, 300 Ext og 1000 μL
Livstidsgaranti Med praktisk
online registrering og kan variere fra land til land.
Tekniske data
Tekniske data
| Kompatible tips | ClipTip 12.5 Udv |
| Oversigt | F1-ClipTip |
| Farve | Pink (Pink) |
| Antal kanaler | 1 |
| Produktlinje | F1-ClipTip |
| Type | Variabel volumen pipette |
| Volumen (metrisk) | 1 til 10μL |
| Inkrementer | 0,02 μL |
| Farvekode | Pink (Pink) |