Få mere at vide
Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ Variabel volumen enkeltkanalspipetter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15511905
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,1 til 2μ L
1 til 10 μl
1 til 10μL
10 til 100μL
100 til 1000 μL
2 til 20 μL
20 til 200 μL
30 til 300 μL
5 til 50 μL
Kompatible tips:
ClipTip 1000
ClipTip 12.5 Udv
ClipTip 20
ClipTip 200
ClipTip 300
ClipTip 50
Pakningsstørrelse:
Hver
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Kompatible tips unitSize
15511905 20 til 200 μL ClipTip 200 Hver
15571895 1 til 10 μl ClipTip 20 Hver
15581895 2 til 20 μL ClipTip 20 Hver
15591895 5 til 50 μL ClipTip 50 Hver
15501905 10 til 100μL ClipTip 200 Hver
15521905 30 til 300 μL ClipTip 300 Hver
15531905 100 til 1000 μL ClipTip 1000 Hver
15976132 0,1 til 2μ L ClipTip 12.5 Udv Hver
15996132 1 til 10μL ClipTip 12.5 Udv Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 15511905 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 4641210N
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Lås spidserne godt fast til pipetten med en komplet forsegling med ClipTip teknologi, så de ikke løsner sig eller falder af. Letvægtshåndtagsdesign kombineret med minimal spidsfastgørelse og udstødningskræfter.
Sørg for en sikker pasform med ClipTip teknologi, som låser spidserne fast til pipetten med en komplet forsegling, så de ikke løsner sig eller falder af. Letvægtshåndtagsdesign kombineret med minimal spidsfastgørelse og udstødningskræfter vil øge overensstemmelsen ved pipettering. Mærk forskellen.
Bekymringsfri pipettering er endelig her med den eneste spids, der klipper.
Forseglet i sikkerhed af ClipTip Teknologi. Mærk forskellen.
Eliminer frustrationen ved at banke spidser på din pipette
Med et let tryk klippes hver spids sikkert på pipetten.
Reducer risikoen for løse eller utætte spidser Hvornår
ClipTip pipettespidserne er på, de er forseglede og vil ikke løsne sig. De ClipTip pipetteringssystem forbliver forseglet, indtil du beslutter dig for at skubbe spidserne ud, selv i de mest omfattende applikationer, inklusive flere spidsberøringer og blandecyklusser.
Muliggør ensartet og reproducerbar pipettering fra bruger til bruger Resultater
af højere kvalitet og mere effektiv forskning. Få flere oplysninger
Ergonomisk berøringsfølsom Letvægtshåndtagsdesign
kombineret med lavt stempel, spidsfastgørelse og udkastningskræfter hjælper med at reducere risikoen for gentagne belastningsskader
Sikker lydstyrkelås Den
sikre lydstyrkeindstilling forhindrer uønsket volumendrift under drift. Løft blot stemplet op for at indstille lydstyrken og tryk ned for at låse på plads med minimal indsats.
Justerbar komfort
The 120° justerbar fingerstøtte– for både højre- og venstrehånds førerkomfort– giver hånden mulighed for at slappe af under pipettering.
Forbedret lille volumen pipettering
Ny 0.1-2μ L-model og forbedrede versioner 1-10μ L-modeller giver mulighed for optimeret ydeevne i dine små applikationer.
Bredt udvalg af ClipTip Pipettespidser Kompatible
størrelser med F1-ClipTip pipetter: 12,5 Ext, 20, 50, 200, 300, 300 Ext og 1000 μL
Livstidsgaranti Med praktisk
online registrering og kan variere fra land til land.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kompatible tips ClipTip 200
Oversigt F1-ClipTip
Farve Gul
Antal kanaler 1
Produktlinje F1-ClipTip
Type Variabel volumen pipette
Volumen (metrisk) 20 til 200 μL
Inkrementer 0,2 μL