Få mere at vide
Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ Multikanal pipetter
Artikelnummer. p-6838048
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 til 10 μl
1 til 10μL
10 til 100μL
30 til 300 μL
5 til 50 μL
Antal kanaler:
8
12
Kompatible tips:
ClipTip 12.5 Udv
ClipTip 20
ClipTip 200
ClipTip 300
ClipTip 50
Pakningsstørrelse:
Hver
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Antal kanaler Kompatible tips Pakningsstørrelse
15561935 1 til 10 μl 8 ClipTip 20 Hver
15571935 5 til 50 μL 8 ClipTip 50 Hver
15581935 10 til 100μL 8 ClipTip 200 Hver
15591935 30 til 300 μL 8 ClipTip 300 Hver
15501945 1 til 10 μl 12 ClipTip 20 Hver
15511945 5 til 50 μL 12 ClipTip 50 Hver
15521945 10 til 100μL 12 ClipTip 200 Hver
15531945 30 til 300 μL 12 ClipTip 300 Hver
15936142 1 til 10μL 8 ClipTip 12.5 Udv Hver
15956142 1 til 10μL 12 ClipTip 12.5 Udv Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 15561935 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 4661110N
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Lås spidser godt på plads med ClipTip teknologi og sikre en komplet tætning på hver kanal med minimal spidsfastgørelse og udstødningskræfter Thermo Scientific™ Multikanal pipetter.
Lås spidserne godt på plads med Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ Multikanal pipetter, som bruger ClipTip™ tip, der kun skubbes ud, når du har tænkt dig det. De ClipTip teknologi tilbyder ekstremt lave spidsfastgørelses- og udkastningskræfter og en komplet tætning på hver kanal. Dette kan forbedre reproducerbarheden af dine resultater. Forbedret lydstyrkejustering giver mulighed for en lydløs, ubesværet og ergonomisk brugeroplevelse.
Bekymringsfri pipettering er endelig her med det eneste tip, der kan klippes.
Forseglet i teknologiens ClipTip sikkerhed. Mærk forskellen.
Fjern frustrationen over at banke spidserne på din pipette
Med et let tryk bliver hver spids fastgjort sikkert på pipetten.
Mindsk risikoen for løse eller lækkende spidser
. Når ClipTip pipettoppene er på, er de forseglede og løsner sig ikke. Pipetteringssystemet ClipTip forbliver forseglet, indtil du beslutter dig for at udstøde spidserne, selv i de mest omfattende anvendelser, herunder flere spidsberøringer og blandingscyklusser.
Muliggør ensartet og reproducerbar pipettering fra bruger til bruger
, højere kvalitet og mere effektiv forskning. Få mere at vide
Ergonomisk In-touch
Let håndtagsdesign kombineret med lav stempel, tip-fastgørelse og udstødningskræfter hjælper med at reducere risikoen for gentagne belastningsskader
Sikker volumenlås
Den sikre volumenindstilling forhindrer uønsket volumendrift under drift. Løft blot stemplet op for at indstille volumen og tryk ned for at låse på plads med minimal indsats.
Justerbar komfort
De 120° justerbare fingerstøtter – for både højre- og venstrehåndet operatørkomfort – giver hånden mulighed for at slappe af under pipettering.
Forbedret småvolumen pipettering
Ny 0,1-2 μl model og forbedrede versioner 1-10 μl modeller muliggør optimeret ydeevne i små volumenapplikationer.
Bredt udvalg af ClipTip pipettespidser
kompatible størrelser med F1-ClipTip pipetter: 12,5 Ext, 20, 50, 200, 300, 300 Ext og 1000 μl
Livstidsgaranti
Med bekvem online registrering kan det variere fra land til land.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kompatible tips ClipTip 20
Oversigt F1-ClipTip
Farve Pink (Pink)
Til brug med ClipTip™ 20
Antal kanaler 8
Produktlinje F1-ClipTip
Type Pipette
Volumen (metrisk) 1 til 10 μl
Inkrementer 0,02 μl