Få mere at vide
Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ Multikanal pipetter
Artikelnummer. 15581935
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 til 10 μl
1 til 10μL
10 til 100μL
30 til 300 μL
5 til 50 μL
Antal kanaler:
8
12
Kompatible tips:
ClipTip 12.5 Udv
ClipTip 20
ClipTip 200
ClipTip 300
ClipTip 50
Pakningsstørrelse:
Hver
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Antal kanaler Kompatible tips Pakningsstørrelse
15581935 10 til 100μL 8 ClipTip 200 Hver
15561935 1 til 10 μl 8 ClipTip 20 Hver
15571935 5 til 50 μL 8 ClipTip 50 Hver
15591935 30 til 300 μL 8 ClipTip 300 Hver
15501945 1 til 10 μl 12 ClipTip 20 Hver
15511945 5 til 50 μL 12 ClipTip 50 Hver
15521945 10 til 100μL 12 ClipTip 200 Hver
15531945 30 til 300 μL 12 ClipTip 300 Hver
15936142 1 til 10μL 8 ClipTip 12.5 Udv Hver
15956142 1 til 10μL 12 ClipTip 12.5 Udv Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 15581935 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 4661130N
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8900.00 DKK
    6568.95 DKK / Pakke med 1
    Spare 2331.05 DKK
    26% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Lås spidser godt på plads med ClipTip teknologi og sikre en komplet tætning på hver kanal med minimal spidsfastgørelse og udstødningskræfter Thermo Scientific™ Multikanal pipetter.
Lås spidserne godt på plads med Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ Multikanal pipetter, som bruger ClipTip™ tip, der kun skubbes ud, når du har tænkt dig det. De ClipTip teknologi tilbyder ekstremt lave spidsfastgørelses- og udkastningskræfter og en komplet tætning på hver kanal. Dette kan forbedre reproducerbarheden af dine resultater. Forbedret lydstyrkejustering giver mulighed for en lydløs, ubesværet og ergonomisk brugeroplevelse.
Bekymringsfri pipettering er endelig her med den eneste spids, der klipper.
Forseglet i sikkerhed af ClipTip Teknologi. Mærk forskellen.
Eliminer frustrationen ved at banke spidser på din pipette
Med et let tryk klippes hver spids sikkert på pipetten.
Reducer risikoen for løse eller utætte spidser Hvornår
ClipTip pipettespidserne er på, de er forseglede og vil ikke løsne sig. De ClipTip pipetteringssystem forbliver forseglet, indtil du beslutter dig for at skubbe spidserne ud, selv i de mest omfattende applikationer, inklusive flere spidsberøringer og blandecyklusser.
Muliggør ensartet og reproducerbar pipettering fra bruger til bruger Resultater
af højere kvalitet og mere effektiv forskning. Få flere oplysninger
Ergonomisk berøringsfølsom Letvægtshåndtagsdesign
kombineret med lavt stempel, spidsfastgørelse og udkastningskræfter hjælper med at reducere risikoen for gentagne belastningsskader
Sikker lydstyrkelås Den
sikre lydstyrkeindstilling forhindrer uønsket volumendrift under drift. Løft blot stemplet op for at indstille lydstyrken og tryk ned for at låse på plads med minimal indsats.
Justerbar komfort
The 120° justerbar fingerstøtte– for både højre- og venstrehånds førerkomfort– giver hånden mulighed for at slappe af under pipettering.
Forbedret lille volumen pipettering
Ny 0.1-2μ L-model og forbedrede versioner 1-10μ L-modeller giver mulighed for optimeret ydeevne i dine små applikationer.
Bredt udvalg af ClipTip Pipettespidser Kompatible
størrelser med F1-ClipTip pipetter: 12,5 Ext, 20, 50, 200, 300, 300 Ext og 1000 μL
Livstidsgaranti Med praktisk
online registrering og kan variere fra land til land.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kompatible tips ClipTip 200
Oversigt F1-ClipTip
Farve Gul
Antal kanaler 8
Produktlinje F1-ClipTip
Type Pipette
Volumen (metrisk) 10 til 100μL
Inkrementer 0,2 μL