Få mere at vide
Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ God laboratoriepipettering (GLP ) Sæt
Volumen (metrisk):
1 to 1000 μL
2 til 1000μ L, 30 til 300μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Støt god laboratoriepipettering i dit laboratorium med Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ GLP Kits, som tilbyder en række enkeltkanalspipetter eller en blanding af enkeltkanaler og en flerkanalspipette pakket med kompatible ClipTip spidser og et praktisk pipettestativ. Vælg det sæt, der passer til dig, og udnyt det F1-ClipTip ydeevne og letvægtsdesign for at maksimere din komfort.
Bekymringsfri pipettering er endelig her med den eneste spids, der klipper.
Forseglet i sikkerhed af ClipTip Teknologi. Mærk forskellen.
Eliminer frustrationen ved at banke tip på din pipette
Med en let berøring klippes hver spids sikkert på pipetten.
Reducer risikoen for løse eller utætte spidser
Når ClipTip pipettespidserne er på, de er forseglede og vil ikke løsne sig. De ClipTip pipetteringssystem forbliver forseglet, indtil du beslutter dig for at skubbe spidserne ud, selv i de mest omfattende applikationer, inklusive flere spidsberøringer og blandecyklusser.
Aktiver ensartet og reproducerbar pipettering fra bruger til bruger
Resultater af højere kvalitet og mere effektiv forskning.
Få flere oplysninger>
Ergonomisk i berøring
Letvægtshåndtagsdesign kombineret med lavt stempel, spidsfastgørelse og udkastningskræfter hjælper med at reducere risikoen for RSI
Lydløs, ubesværet lydstyrkejustering
Nyd den nye lydløse og lettere lydstyrkejusteringsmekanisme med over 50 % lavere kræfter sammenlignet med tidligere modeller.
Sikker lydstyrkelås
Den sikre lydstyrkeindstilling forhindrer uønsket volumendrift under drift. Løft blot stemplet op for at indstille lydstyrken og tryk ned for at låse på plads med minimal indsats.
Justerbar komfort
De 120° justerbar fingerstøtte– for både højre- og venstrehånds førerkomfort– giver hånden mulighed for at slappe af under pipettering.
Super udblæsning
150 % stigning i luftboost for at sikre effektiv levering af mikrovolumener og forhindre kapillærvirkning i 50 L-μmodeller og derunder.
Bredt udvalg af ClipTip Pipette tips
Vælg mellem fem størrelser i 96-format: 20, 50, 200, 300, μ1000 L
CE mærket
De F1-ClipTip Pipetter sammen med kompatibel ClipTip pipettespidser er CE-mærket i overensstemmelse med IVD-direktivet i Europa.
Livstidsgaranti
Med praktisk online registrering, og kan variere fra land til land.
Lær mere om det komplette ClipTip familie>
Forseglet i sikkerhed af ClipTip Teknologi. Mærk forskellen.
Eliminer frustrationen ved at banke tip på din pipette
Med en let berøring klippes hver spids sikkert på pipetten.
Reducer risikoen for løse eller utætte spidser
Når ClipTip pipettespidserne er på, de er forseglede og vil ikke løsne sig. De ClipTip pipetteringssystem forbliver forseglet, indtil du beslutter dig for at skubbe spidserne ud, selv i de mest omfattende applikationer, inklusive flere spidsberøringer og blandecyklusser.
Aktiver ensartet og reproducerbar pipettering fra bruger til bruger
Resultater af højere kvalitet og mere effektiv forskning.
Få flere oplysninger>
Ergonomisk i berøring
Letvægtshåndtagsdesign kombineret med lavt stempel, spidsfastgørelse og udkastningskræfter hjælper med at reducere risikoen for RSI
Lydløs, ubesværet lydstyrkejustering
Nyd den nye lydløse og lettere lydstyrkejusteringsmekanisme med over 50 % lavere kræfter sammenlignet med tidligere modeller.
Sikker lydstyrkelås
Den sikre lydstyrkeindstilling forhindrer uønsket volumendrift under drift. Løft blot stemplet op for at indstille lydstyrken og tryk ned for at låse på plads med minimal indsats.
Justerbar komfort
De 120° justerbar fingerstøtte– for både højre- og venstrehånds førerkomfort– giver hånden mulighed for at slappe af under pipettering.
Super udblæsning
150 % stigning i luftboost for at sikre effektiv levering af mikrovolumener og forhindre kapillærvirkning i 50 L-μmodeller og derunder.
Bredt udvalg af ClipTip Pipette tips
Vælg mellem fem størrelser i 96-format: 20, 50, 200, 300, μ1000 L
CE mærket
De F1-ClipTip Pipetter sammen med kompatibel ClipTip pipettespidser er CE-mærket i overensstemmelse med IVD-direktivet i Europa.
Livstidsgaranti
Med praktisk online registrering, og kan variere fra land til land.
Lær mere om det komplette ClipTip familie>
Tekniske data
Tekniske data
| Kompatible tips | ClipTip tip: 12,5 Ext, 200 og 1000 |
| Oversigt | F1-ClipTip GLP Sæt 1: 1-10 μL, 10-100μ L og 100-1000μ L |
| Antal kanaler | 1 |
| Type | GLP-sæt |
| Volumen (metrisk) | 1 to 1000 μL |