Få mere at vide
Eppendorf™ F1.5 Model ThermoMixer™
Artikelnummer. p-8009208 Shop alle Eppendorf produkter
Indhold og opbevaring:
1,5 ml Smartblock
Med Plate Smartblock
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13598460
Brand: Eppendorf™ 5384000012
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Brug denne termocykler til transformation af bakteriestammer og plasmider. Eppendorf™ F1.5 Model ThermoMixer™ har en fast blok til 0,5/1,5/2,0 ml rør og plader. Forebyggelse af kondensatdannelse i små beholdere kan ske med det opvarmede låg Eppendorf ThermoTop (ekstraudstyr).
  • Anti-spild-teknologi forhindrer befugtning af låget og krydskontaminering
  • Opvarmning og blanding i 0,5/1,5/2,0 ml reaktionsbeholdere (F0,5/F1,5/F2,0) eller plader (FP)
  • Op til 1.500 rpm (F1.5/F2.0) eller 2.000 rpm (F0.5/FP) for effektiv prøveblanding
  • Enestående 2DMix-Control-teknologi resulterer i fremragende blanding
  • Foruddefinerede temperaturtaster (37°C, 42°C, 56°C og 95°C) til enkel og intuitiv betjening
  • Meget hurtig opvarmningshastighed på op til 18°C/min, hvilket reducerer ventetiden
  • Eppendorf PhysioCare Concept giver ergonomisk design og betjening
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed Maks. ±0,5 °C ved 20 °C til 45 °C
Indhold og opbevaring 1,5 ml Smartblock
Temperaturområde (metrisk) 1 C til 100 °C
Til brug med (applikation) Bruges til transformation af bakteriestammer og plasmider
Inkluderer USB-integration
Model- ThermoMixer F1.5
Hastighed 300 til 1500 rpm
Bredde (metrisk) 206 mm
Højde (metrisk) 170 mm
Dybde (metrisk) 304 mm
Elektriske krav 220 til 240 V, 50/60 Hz, 200 W
Spænding 220 til 240 V
Frekvens 50-60 Hz