Få mere at vide
Eppendorf™ F1.5 Model ThermoMixer™
Beskrivelse
- Anti-spild-teknologi forhindrer befugtning af låget og krydskontaminering
- Opvarmning og blanding i 0,5/1,5/2,0 ml reaktionsbeholdere (F0,5/F1,5/F2,0) eller plader (FP)
- Op til 1.500 rpm (F1.5/F2.0) eller 2.000 rpm (F0.5/FP) for effektiv prøveblanding
- Enestående 2DMix-Control-teknologi resulterer i fremragende blanding
- Foruddefinerede temperaturtaster (37°C, 42°C, 56°C og 95°C) til enkel og intuitiv betjening
- Meget hurtig opvarmningshastighed på op til 18°C/min, hvilket reducerer ventetiden
- Eppendorf PhysioCare Concept giver ergonomisk design og betjening
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | Max. ±0,5 °C ved 20 °C til 45 °C |
| Indhold og opbevaring | 1,5 ml Smartblock |
| Temperaturområde (metrisk) | 1 °C til 100 °C |
| Til brug med (applikation) | Bruges til transformation af bakteriestammer og plasmider |
| Inkluderer | USB Interface |
| Model- | ThermoMixer F1.5 |
| Hastighed | 300 til 1500 omdrejninger i minuttet |
| Bredde (metrisk) | 206 mm |
| Højde (metrisk) | 170 mm |
| Dybde (metrisk) | 304 mm |
| Vis mere |